Imprimer
3-Iodo-4-nitroanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene
OR13079-25G OR13079-5G OR13079-1G
APOSOR13079-25GEA 190 EUR
APOSOR13079-25G APOSOR13079-5G APOSOR13079-1G
3-Iodo-4-nitroanisole 98%
3-Iodo-4-nitroanisole
Formule: C₇H₆INO₃
Poids moléculaire: 279.03 g/mol
Point de fusion: 68…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320682
Numéro CAS: 214279-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III