Imprimer
4-Iodo-3-nitrophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13076-25G OR13076-5G
APOSOR13076-25GEA 386 EUR
APOSOR13076-25G APOSOR13076-5G
4-Iodo-3-nitrophenol
Formule: C₆H₄INO₃
Point de fusion: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320680
Numéro CAS: 113305-56-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I