Imprimer
α-Bromo-o-iodotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Bromo-2-iodotoluène
OR13072-25G OR13072-100G
APOSOR13072-25GEA 84.1 EUR
APOSOR13072-25G APOSOR13072-100G
α-Bromo-o-iodotoluène 98%
α-Bromo-o-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
Poids moléculaire: 296.93 g/mol
Point d'ébullition: 279
Point de fusion: 56…57 °C
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236046
Numéro CAS: 40400-13-3
UN: 3261
ADR: 8 II