Imprimer
4-Amino-2-bromopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-4-pyridylamine
OR13064-25G OR13064-5G OR13064-100G
APOSOR13064-25GEA 89.9 EUR
APOSOR13064-25G APOSOR13064-5G APOSOR13064-100G
4-Amino-2-bromopyridine
4-Amino-2-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Poids moléculaire: 173.01 g/mol
Point de fusion: 92…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646061
Numéro CAS: 7598-35-8