Imprimer
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 5-Bromo-2-hydroxymethylpyridine
OR13061-5G OR13061-1G OR13061-10G
APOSOR13061-5GEA 27.7 EUR
APOSOR13061-5G APOSOR13061-1G APOSOR13061-10G
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
Poids moléculaire: 188.0200 g/mol
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04035597
Numéro CAS: 88139-91-7