Imprimer
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13053-1G OR13053-5G
APOSOR13053-1GEA 59.6 EUR
APOSOR13053-1G APOSOR13053-5G
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Formule: C₁₀H₈O₃
Point de fusion: 261…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085738
Numéro CAS: 13252-83-0