Imprimer
Chromone-3-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR1305-100G OR1305-25G
APOSOR1305-100GEA 170 EUR
APOSOR1305-100G APOSOR1305-25G
Chromone-3-carboxaldehyde
Chromone-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014667
Numéro CAS: 17422-74-1