Imprimer
Acide (3,5-diméthoxy-4-hydroxyphényl)acétique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
OR13021-1G OR13021-25G OR13021-5G
APOSOR13021-1GEA 33.5 EUR
APOSOR13021-1G APOSOR13021-25G APOSOR13021-5G
Acide (3,5-diméthoxy-4-hydroxyphényl)acétique 99%
Acide (3,5-diméthoxy-4-hydroxyphényl)acétique
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Poids moléculaire: 212.2 g/mol
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016834
Numéro CAS: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4