Imprimer
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
OR1301-10G OR1301-1G OR1301-5G
APOSOR1301-10GEA 34.8 EUR
APOSOR1301-10G APOSOR1301-1G APOSOR1301-5G
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂S
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156148
Numéro CAS: 6436-59-5