Imprimer
4-(4-Pipéridinyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(4-Pyridyl)piperidine, 4-(Piperidin-4-yl)pyridine
OR13006-1G OR13006-250MG OR13006-5G
APOSOR13006-1GEA 112 EUR
APOSOR13006-1G APOSOR13006-250MG APOSOR13006-5G
4-(4-Pipéridinyl)pyridine
4-(4-Pipéridinyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₄N₂
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863877
Numéro CAS: 581-45-3