Imprimer
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR1299-1G OR1299-5G OR1299-25G
APOSOR1299-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1299-1G APOSOR1299-5G APOSOR1299-25G
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Formule: C₇H₇Br₂NO
Poids moléculaire: 280.96 g/mol
Point de fusion: 205…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181196
Numéro CAS: 17570-98-8