Imprimer
Ethyl 2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 5'-amino-2,3'-bithiophene-4'-carboxylate
OR1296-10G OR1296-1G OR1296-5G
APOSOR1296-10GEA 519 EUR
APOSOR1296-10G APOSOR1296-1G APOSOR1296-5G
Ethyl 2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂S₂
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00115120
Numéro CAS: 243669-48-9