Imprimer
6-Chloro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR12932-1G OR12932-5G
APOSOR12932-1GEA 145 EUR
APOSOR12932-1G APOSOR12932-5G
6-Chloro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
6-Chloro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
Formule: C₁₀H₉ClO
Point de fusion: 60…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788443
Numéro CAS: 17556-18-2