Imprimer
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12931-1G OR12931-250MG OR12931-5G
APOSOR12931-1GEA 68.7 EUR
APOSOR12931-1G APOSOR12931-250MG APOSOR12931-5G
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₃
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320172
Numéro CAS: 16205-98-4