Imprimer
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR12921-100G OR12921-25G OR12921-5G
APOSOR12921-100GEA 319 EUR
APOSOR12921-100G APOSOR12921-25G APOSOR12921-5G
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Formule: C₆H₅NO₅S
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041886
Numéro CAS: 138-42-1
EINECS: 205-329-5
UN: 2305
ADR: 8,II