Imprimer
[(2-Chloroéthyl)sulfonyl]benzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): [(2-Chloroethyl)sulphonyl]benzene
OR1291-100G OR1291-25G OR1291-5G
APOSOR1291-100GEA 702 EUR
APOSOR1291-100G APOSOR1291-25G APOSOR1291-5G
[(2-Chloroéthyl)sulfonyl]benzène 98%
[(2-Chloroéthyl)sulfonyl]benzène
Formule: C₈H₉ClO₂S
Point d'ébullition: 168…174 °C/7mmHg
Point de fusion: 52…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025047
Numéro CAS: 938-09-0
EINECS: 213-337-5