Imprimer
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12903-100G OR12903-25G OR12903-5G
APOSOR12903-100GEA 246 EUR
APOSOR12903-100G APOSOR12903-25G APOSOR12903-5G
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
Point de fusion: 190…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016979
Numéro CAS: 70547-87-4