Imprimer
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(Pyrimidin-2-yloxy)benzaldehyde
OR12899-1G OR12899-100MG OR12899-250MG OR12899-500MG OR12899-2.5G
APOSOR12899-1GEA 197 EUR
APOSOR12899-1G APOSOR12899-100MG APOSOR12899-250MG APOSOR12899-500MG APOSOR12899-2.5G
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₁H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791149
Numéro CAS: 263349-26-4