Imprimer
2-Nitro-1,3,5-triméthoxybenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1288-25G OR1288-5G
APOSOR1288-25GEA 0 EUR
APOSOR1288-25G APOSOR1288-5G
2-Nitro-1,3,5-triméthoxybenzène 98%
2-Nitro-1,3,5-triméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₁NO₅
Point de fusion: 149…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016992
Numéro CAS: 14227-18-0