Imprimer
5-Chloroisoquinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR12855-1G OR12855-5G
APOSOR12855-1GEA 48.6 EUR
APOSOR12855-1G APOSOR12855-5G
5-Chloroisoquinoline 95%
5-Chloroisoquinoline
Formule: C₉H₆ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683295
Numéro CAS: 5430-45-5