Imprimer
Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique hydraté
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxyquinaldic acid hydrate, Kynurenic acid hydrate
OR12784-1G OR12784-5G
APOSOR12784-1GEA 23.2 EUR
APOSOR12784-1G APOSOR12784-5G
Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique hydraté
Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique hydraté
Formule: C₁₀H₇NO₃·xH₂O
Poids moléculaire: 189.17 g/mol (anhy)
Point de fusion: 275 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006753
Numéro CAS: 345909-35-5
Indice Merck: 13,05342