Imprimer
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12757-250MG OR12757-1G
APOSOR12757-250MGEA 531 EUR
APOSOR12757-250MG APOSOR12757-1G
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1882-56-0