Cyclopropanesulphonyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₅ClO₂S Point d'ébullition: 60 °C/20mmHg Densité: 1,39 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 96 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01631933 Numéro CAS: 139631-62-2 UN: 3265 ADR: 8,II |