Imprimer
2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride, 2-Aminoethyl Methyl sulphone Hydrochloride, 2-Aminoethyl methyll sulphone hydrochloride, 2-(Methylsulphonyl)ethanamine Hydrochloride
OR12674-500MG OR12674-1G
APOSOR12674-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR12674-500MG APOSOR12674-1G
2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride
2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₃H₁₀ClNO₂S
Poids moléculaire: 159.6400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840162
Numéro CAS: 104458-24-4