Imprimer
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride
OR12669-5G OR12669-1G
APOSOR12669-5GEA 197 EUR
APOSOR12669-5G APOSOR12669-1G
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Formule: C₁₃H₁₁ClO₂S
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631922
Numéro CAS: 101366-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II