Imprimer
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methoxy-2-thio-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR12659-1G OR12659-25G OR12659-5G
APOSOR12659-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12659-1G APOSOR12659-25G APOSOR12659-5G
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₇N₃OS
Point de fusion: 238…241 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06658230
Numéro CAS: 113713-60-3