Imprimer
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Pyridin-2-yl-benzaldehyde, 4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
OR12648-1G OR12648-250MG
APOSOR12648-1GEA 24.8 EUR
APOSOR12648-1G APOSOR12648-250MG
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
Point de fusion: 51…53 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863537
Numéro CAS: 127406-56-8