Imprimer
Homophthalic anhydride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12643-100G OR12643-25G OR12643-5G
APOSOR12643-100GEA 285 EUR
APOSOR12643-100G APOSOR12643-25G APOSOR12643-5G
Homophthalic anhydride
Homophthalic anhydride
Formule: C₉H₆O₃
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006894
Numéro CAS: 703-59-3
EINECS: 211-873-4