Imprimer
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12636-1G OR12636-5G
APOSOR12636-1GEA 24.4 EUR
APOSOR12636-1G APOSOR12636-5G
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Point d'ébullition: 141…143 °C/23mmHg
Point de fusion: 30…34 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910342
Numéro CAS: 3177-20-6