Chlorure de 4-phénoxybenzènesulfonyle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Phenoxybenzene-1-sulphonyl chloride
Formule:
C₁₂H₉ClO₃S Poids moléculaire: 268.72 g/mol Point d'ébullition: 180 °C/5mmHg Point de fusion: 41…44 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00625748 Numéro CAS: 1623-92-3 UN: 3261 ADR: 8 III |