Imprimer
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12597-1G OR12597-250MG
APOSOR12597-1GEA 29 EUR
APOSOR12597-1G APOSOR12597-250MG
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684106
Numéro CAS: 3413-27-2