Imprimer
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-BOC-hexahydro-1,4-diazepine, tert-Butyl 1,4-diazepane-1-carboxylate
OR1256-1G OR1256-5G OR1256-10G
APOSOR1256-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1256-1G APOSOR1256-5G APOSOR1256-10G
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Point d'ébullition: 95…110 °C/0,5mmHg
Densité: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276987
Numéro CAS: 112275-50-0