Imprimer
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR12505-1G OR12505-250MG
APOSOR12505-1GEA 226 EUR
APOSOR12505-1G APOSOR12505-250MG
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂ClN
Poids moléculaire: 181.663 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631838
Numéro CAS: 38944-14-8
UN: 3259
ADR: 8 III