Imprimer
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
OR1250-1G OR1250-5G OR1250-25G
APOSOR1250-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1250-1G APOSOR1250-5G APOSOR1250-25G
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₅H₃ClOS
Point d'ébullition: 99 °C/21mmHg
Densité: 1,376 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047090
Numéro CAS: 7283-96-7
EINECS: 230-708-7