Imprimer
4-Méthoxy-o-toluidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12498-100G OR12498-25G
APOSOR12498-100GEA 74.1 EUR
APOSOR12498-100G APOSOR12498-25G
4-Méthoxy-o-toluidine 98%
4-Méthoxy-o-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 248…249 °C
Point de fusion: 13…14 °C
Densité: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007735
Numéro CAS: 102-50-1
EINECS: 203-036-7