Imprimer
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR12485-10G OR12485-1G OR12485-5G
APOSOR12485-10GEA 1690 EUR
APOSOR12485-10G APOSOR12485-1G APOSOR12485-5G
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Formule: C₁₁H₁₀ClN₃OS
Point de fusion: 262…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817443
Numéro CAS: 952183-70-9