Imprimer
1-[α-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR1248-10G OR1248-1G OR1248-5G
APOSOR1248-10GEA 1610 EUR
APOSOR1248-10G APOSOR1248-1G APOSOR1248-5G
1-[α-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine 95+%
1-[alpha-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine
Formule: C₁₇H₂₂N₄O₂
Point de fusion: 99…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01765673
Numéro CAS: 354563-89-6