2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₇Cl₃N₂O₂ Point de fusion: 204…206 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02580953 Numéro CAS: 184877-74-5 |