Imprimer
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12457-1G OR12457-5G OR12457-250MG
APOSOR12457-1GEA 186 EUR
APOSOR12457-1G APOSOR12457-5G APOSOR12457-250MG
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide, grade Technique
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formule: C₉H₇ClN₂OS
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09817458
Numéro CAS: 952182-46-6