Imprimer
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12441-500MG OR12441-250MG
APOSOR12441-500MGEA 39.3 EUR
APOSOR12441-500MG APOSOR12441-250MG
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol 97%
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point de fusion: 45…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01928812
Numéro CAS: 90924-12-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III