1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₆N₂O Point d'ébullition: 115 °C/15mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03419801 Numéro CAS: 27258-33-9 |