Imprimer
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12379-1G OR12379-250MG OR12379-100MG OR12379-500MG
APOSOR12379-1GEA 221 EUR
APOSOR12379-1G APOSOR12379-250MG APOSOR12379-100MG APOSOR12379-500MG
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₂ClNS
Point de fusion: 168…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07106798
Numéro CAS: 912569-78-9