Imprimer
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR12368-1G OR12368-5G
APOSOR12368-1GEA 56.7 EUR
APOSOR12368-1G APOSOR12368-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
Formule: C₇H₈ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043420
Numéro CAS: 14206-69-0