Imprimer
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Amino-4-ethylcyclohexane
OR12347-10G OR12347-5G
APOSOR12347-10GEA 560 EUR
APOSOR12347-10G APOSOR12347-5G
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formule: C₈H₁₇N
Point d'ébullition: 75…80 °C/20mmHg
Densité: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04969087
Numéro CAS: 42195-97-1
UN: 2924
ADR: 3+8,III