Imprimer
Pyrazin-2-ylmethanol, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Pyrazinemethanol, 2-(Hydroxymethyl)pyrazine
OR12341-1G OR12341-5G OR12341-10G
APOSOR12341-1GEA 26.1 EUR
APOSOR12341-1G APOSOR12341-5G APOSOR12341-10G
Pyrazin-2-ylmethanol, grade Technique
Pyrazin-2-ylmethanol
Formule: C5H6N2O
Point de fusion: 32…36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01693938
Numéro CAS: 6705-33-5