tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₂H₁₉NO₃ Point de fusion: 70…74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00673779 Numéro CAS: 185099-67-6 |