Imprimer
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Piperidin-2-ylcarbonyl)morpholine hydrochloride
OR12325-1G OR12325-250MG
APOSOR12325-1GEA 212 EUR
APOSOR12325-1G APOSOR12325-250MG
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₉ClN₂O₂
Point de fusion: 291…293 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865124
Numéro CAS: 690634-79-8