Imprimer
1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)azepane
OR12324-1G OR12324-5G
APOSOR12324-1GEA 94.4 EUR
APOSOR12324-1G APOSOR12324-5G
1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone 97%
1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone
Formule: C₁₂H₂₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06016189
Numéro CAS: 690632-28-1
UN: 1760
ADR: 8,III