Imprimer
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzo[b]thiophene-7-carbaldehyde
OR12310-1G OR12310-250MG
APOSOR12310-1GEA 0 EUR
APOSOR12310-1G APOSOR12310-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆OS
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08572207
Numéro CAS: 10134-91-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III