Imprimer
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR12300-1G OR12300-250MG OR12300-100MG OR12300-500MG OR12300-2.5G OR12300-5G
APOSOR12300-1GEA 261 EUR
APOSOR12300-1G APOSOR12300-250MG APOSOR12300-100MG APOSOR12300-500MG APOSOR12300-2.5G APOSOR12300-5G
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Formule: C₆H₅ClOS
Point d'ébullition: 120 °C/8mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130092
Numéro CAS: 31555-59-6
UN: 3265
ADR: 8,II